Tisk…
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0737-100G PC0737-5G PC0737-25G
APOSPC0737-100GEA 5990 CZK
APOSPC0737-100G APOSPC0737-5G APOSPC0737-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237
Bod tání: 198…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094085
CAS číslo: 183065-68-1