Pyridinium fluorochromate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0727-25G
PC0727-5G
APOSPC0727-25GEA
4370
CZK
APOSPC0727-25G
APOSPC0727-5G
Pyridinium fluorochromate 98%
Pyridinium fluorochromate
Vzorec:
C₅H₆CrFNO₃ MW: 199.1 Bod tání: 165 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151617 CAS číslo: 83042-08-4 UN: 1479 ADR: 5.1 II |