Tisk…
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0720-1G PC0720-5G
APOSPC0720-1GEA 2280 CZK
APOSPC0720-1G APOSPC0720-5G
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Vzorec: C₁₃H₉F₂N
MW: 217,22 g/mol
Bod tání: 63…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017950
CAS číslo: 39769-09-0