N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0719-5G
APOSPC0719-5GEA
4770
CZK
APOSPC0719-5G
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Vzorec:
C₁₃H₁₀FN MW: 199,23 g/mol Bod varu: 176 °C Bod tání: 44 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017971 CAS číslo: 5676-81-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)