Tisk…
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
PC0715-5G PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA 7670 CZK
APOSPC0715-5G APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788503
CAS číslo: 589-06-0