Tisk…
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0704-25G PC0704-5G
APOSPC0704-25GEA 1870 CZK
APOSPC0704-25G APOSPC0704-5G
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
Vzorec: C₆H₇FN₂O₂
Bod tání: 180…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265436
CAS číslo: 56177-80-1
EINECS: 260-029-1