Tisk…
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2'-Fluorobiphenyl-4-yl)propan-1-one
PC0701-10G PC0701-1G
APOSPC0701-10GEA 4770 CZK
APOSPC0701-10G APOSPC0701-1G
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone 97%
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone
Vzorec: C₁₅H₁₃FO
Bod tání: 76…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236612
CAS číslo: 37989-92-7