Tisk…
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0689-1G PC0689-5G
APOSPC0689-1GEA 622 CZK
APOSPC0689-1G APOSPC0689-5G
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄F₂O₂
Bod varu: 84…86 °C/8mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788494
CAS číslo: 178312-47-5