Tisk…
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
PC0688-25G PC0688-5G PC0688-100G
APOSPC0688-25GEA 3480 CZK
APOSPC0688-25G APOSPC0688-5G APOSPC0688-100G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀F₂O₂
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788493
CAS číslo: 122665-97-8