Tisk…

(Difluoromethyl)benzene 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC0683-1G PC0683-25G PC0683-5G
APOSPC0683-1GEA 1160 CZK
APOSPC0683-1G APOSPC0683-25G APOSPC0683-5G
(Difluoromethyl)benzene 95%
(Difluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₆F₂
MW: 128.12 g/mol
Bod varu: 133…139 °C
Hustota: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788488
CAS číslo: 455-31-2
UN: 2920
ADR: 8+3 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR