Tisk…
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0681-1G PC0681-5G
APOSPC0681-1GEA 3540 CZK
APOSPC0681-1G APOSPC0681-5G
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Bod varu: 116…118 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833410
CAS číslo: 57320-63-5
UN: 3265
ADR: 8,III