Tisk…
4-Fluorocatechol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0672-1G PC0672-5G PC0672-500MG
APOSPC0672-1GEA 3540 CZK
APOSPC0672-1G APOSPC0672-5G APOSPC0672-500MG
4-Fluorocatechol 97%
4-Fluorocatechol
Vzorec: C₆H₅FO₂
Bod tání: 90…91 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317539
CAS číslo: 367-32-8
EINECS: 226-356-9
UN: 1759
ADR: 8,II