1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0670-500G
PC0670-100G
PC0670-1KG
APOSPC0670-500GEA
6290
CZK
APOSPC0670-500G
APOSPC0670-100G
APOSPC0670-1KG
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrFI MW: 300.9 Bod varu: 80 °C/2.5mmHg Bod tání: 34…38 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00042577 CAS číslo: 136434-77-0 |