Tisk…
4-Fluoro-D-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0660-25G PC0660-5G
APOSPC0660-25GEA 0 CZK
APOSPC0660-25G APOSPC0660-5G
4-Fluoro-D-phenylalanine
4-Fluoro-D-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063063
CAS číslo: 18125-46-7