1,3-Difluoroacetone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC066-5G
PC066-1G
APOSPC066-5GEA
9430
CZK
APOSPC066-5G
APOSPC066-1G
1,3-Difluoroacetone 98%
1,3-Difluoroacetone
Vzorec:
C₃H₄F₂O MW: 94,06 g/mol Bod varu: 101…102 °C Hustota: 1,307 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368665 CAS číslo: 453-14-5 UN: 2929 ADR: 6.1+3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...