Tisk…
Carmofur
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0659-1G PC0659-5G
APOSPC0659-1GEA 3270 CZK
APOSPC0659-1G APOSPC0659-5G
Carmofur
Carmofur
Vzorec: C₁₁H₁₆FN₃O₃
Bod tání: 110…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00866284
CAS číslo: 61422-45-5