Tisk…
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0654-1G PC0654-5G
APOSPC0654-1GEA 3110 CZK
APOSPC0654-1G APOSPC0654-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173369
CAS číslo: 26893-12-9