Tisk…
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0638-25G
APOSPC0638-25GEA 15610 CZK
APOSPC0638-25G
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane 99%
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane
Vzorec: C₃H₃F₅
Bod varu: 23 °C
Hustota: 1.267 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236624
CAS číslo: 431-31-2