7-Fluoroquinaldine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
7-Fluoro-2-methylquinoline
PC0635-5G
PC0635-10G
APOSPC0635-5GEA
2070
CZK
APOSPC0635-5G
APOSPC0635-10G
7-Fluoroquinaldine
7-Fluoroquinaldine
Vzorec:
C₁₀H₈FN Bod varu: 120 °C/15mmHg Bod tání: 47…51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683029 CAS číslo: 1128-74-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...