Tisk…
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC063-5G PC063-25G PC063-1G
APOSPC063-5GEA 457 CZK
APOSPC063-5G APOSPC063-25G APOSPC063-1G
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Bod varu: 106 °C/5mmHg
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069417
CAS číslo: 2106-49-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III