(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0614-1G
PC0614-5G
PC0614-25G
APOSPC0614-1GEA
0
CZK
APOSPC0614-1G
APOSPC0614-5G
APOSPC0614-25G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
Vzorec:
C₂₂H₁₂F₆O₆S₂ Bod tání: 80…85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00274615 CAS číslo: 126613-06-7 UN: 3261 ADR: 8,II |