Tisk…
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
PC0613-25G PC0613-5G
APOSPC0613-25GEA 17160 CZK
APOSPC0613-25G APOSPC0613-5G
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Bod varu: 76 °C/22mmHg
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092999
CAS číslo: 66399-30-2
UN: 2735
ADR: 8,II