Tisk…
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0609-1G PC0609-250MG PC0609-5G
APOSPC0609-1GEA 5630 CZK
APOSPC0609-1G APOSPC0609-250MG APOSPC0609-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Bod varu: 90…92 °C/6,75mmHg
Hustota: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092997
CAS číslo: 101219-68-5