2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0592-250MG
PC0592-1G
APOSPC0592-250MGEA
622
CZK
APOSPC0592-250MG
APOSPC0592-1G
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220,15 g/mol Bod tání: 28…31 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01091002 CAS číslo: 146575-64-6 |