Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-dimethylbenzene
PC0582-1G PC0582-250MG
APOSPC0582-1GEA 827 CZK
APOSPC0582-1G APOSPC0582-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene
Vzorec: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Bod varu: 143…144 °C
Bod tání: 35…37 °C
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012231
CAS číslo: 703-87-7
UN: 1325
ADR: 4.1 III