Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 622 CZK
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇ClFN
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055369
CAS číslo: 124185-35-9