Tisk…
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
PC0574-25G PC0574-100G
APOSPC0574-25GEA 5200 CZK
APOSPC0574-25G APOSPC0574-100G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Vzorec: C₂HF₆NO₄S₂
MW: 281.143 g/mol
Bod varu: 90…91 °C
Bod tání: 46…57 °C
Hustota: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00214154
CAS číslo: 82113-65-3
UN: 3261
ADR: 8 I