3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0565-100G
PC0565-25G
APOSPC0565-100GEA
18680
CZK
APOSPC0565-100G
APOSPC0565-25G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Vzorec:
C₃H₃Cl₂F₃O₂ Bod varu: 103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038304 CAS číslo: 1049731-87-4 |