2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde
PC0563-1G
PC0563-5G
PC0563-10G
APOSPC0563-1GEA
705
CZK
APOSPC0563-1G
APOSPC0563-5G
APOSPC0563-10G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
Vzorec:
C₈H₄F₂O₃ MW: 186,11 g/mol Bod varu: 62…64 °C Bod vzplanutí: 91,1 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00792419 CAS číslo: 119895-68-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...