Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0561-100G PC0561-25G PC0561-5G
APOSPC0561-100GEA 26780 CZK
APOSPC0561-100G APOSPC0561-25G APOSPC0561-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate
Vzorec: C₅H₃F₇O₂
MW: 228.07 g/mol
Bod varu: 90…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00516928
CAS číslo: 107551-72-4