Tisk…

4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0558-25G PC0558-5G PC0558-100G
APOSPC0558-25GEA 2400 CZK
APOSPC0558-25G APOSPC0558-5G APOSPC0558-100G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092987
CAS číslo: 320-43-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR