Tisk…
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC0553-25G PC0553-5G
APOSPC0553-25GEA 4770 CZK
APOSPC0553-25G APOSPC0553-5G
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Vzorec: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235.12 g/mol
Bod tání: 169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274359
CAS číslo: 116965-16-3