Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC0540-25G PC0540-5G PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA 1240 CZK
APOSPC0540-25G APOSPC0540-5G APOSPC0540-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93
Bod tání: 217…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051850
CAS číslo: 73852-19-4