Tisk…
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0538-1G PC0538-25G PC0538-5G PC0538-100G PC0538-500G
APOSPC0538-1GEA 622 CZK
APOSPC0538-1G APOSPC0538-25G APOSPC0538-5G APOSPC0538-100G APOSPC0538-500G
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Bod tání: 82…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788475
CAS číslo: 202001-00-1