2,6-Difluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0537-10G
PC0537-25G
PC0537-100G
APOSPC0537-10GEA
2150
CZK
APOSPC0537-10G
APOSPC0537-25G
APOSPC0537-100G
2,6-Difluoroanisole 98%
2,6-Difluoroanisole
Vzorec:
C₇H₆F₂O MW: 144.12 Bod varu: 70…72 °C/56mmHg Hustota: 1.221 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142846 CAS číslo: 437-82-1 UN: 1993 ADR: 3 III |