Tisk…
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-2-(3,4,5-trifluorophenyl)acetic acid, H-DL-Phg(3,4,5-TriF)-OH
PC0533-1G PC0533-250MG PC0533-5G
APOSPC0533-1GEA 1240 CZK
APOSPC0533-1G APOSPC0533-250MG APOSPC0533-5G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631415
CAS číslo: 261952-27-6