3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3,4,5-TriF)-OH
PC0531-1G
PC0531-5G
PC0531-10G
APOSPC0531-1GEA
1660
CZK
APOSPC0531-1G
APOSPC0531-5G
APOSPC0531-10G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631414 CAS číslo: 261952-26-5 |