Tisk…
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0528-25G PC0528-5G
APOSPC0528-25GEA 17390 CZK
APOSPC0528-25G APOSPC0528-5G
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate 95%
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate
Vzorec: C₁₁H₆F₁₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042168
CAS číslo: 98452-82-5