Tisk…

4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0520-5G PC0520-1G
APOSPC0520-5GEA 6190 CZK
APOSPC0520-5G APOSPC0520-1G
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO₂S
MW: 235,18 g/mol
Bod tání: 87…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631631
CAS číslo: 312-21-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR