Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0518-1G PC0518-250MG PC0518-5G PC0518-100MG
APOSPC0518-1GEA 4960 CZK
APOSPC0518-1G APOSPC0518-250MG APOSPC0518-5G APOSPC0518-100MG
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Vzorec: C₉H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631461
CAS číslo: 261952-24-3