Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)-Dl-Phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0517-1G PC0517-5G PC0517-250MG
APOSPC0517-1GEA 5460 CZK
APOSPC0517-1G APOSPC0517-5G APOSPC0517-250MG
3-(Trifluoromethoxy)-Dl-Phenylglycine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Vzorec: C₉H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631460
CAS číslo: 261952-23-2