Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0516-25G PC0516-5G PC0516-10G
APOSPC0516-25GEA 3710 CZK
APOSPC0516-25G APOSPC0516-5G APOSPC0516-10G
3-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
3-(Trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631504
CAS číslo: 142738-94-1