Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)anisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0515-1G PC0515-5G PC0515-25G
APOSPC0515-1GEA 622 CZK
APOSPC0515-1G APOSPC0515-5G APOSPC0515-25G
2-(Trifluoromethoxy)anisole 97%
2-(Trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
Bod varu: 69…70 °C/10mmHg
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 261952-22-1
UN: 1993
ADR: 3,III