3,4,5-Trifluoroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2,3-Trifluoro-5-methoxybenzene, Trifluoro-3,4,5-anisole, 1-Methoxy-3,4,5-trifluorobenzene
PC0513-10G
PC0513-5G
PC0513-25G
APOSPC0513-10GEA
3610
CZK
APOSPC0513-10G
APOSPC0513-5G
APOSPC0513-25G
3,4,5-Trifluoroanisole
3,4,5-Trifluoroanisole
Vzorec:
C₇H₅F₃O MW: 162,11 g/mol Bod varu: 39 °C/1mmHg Bod vzplanutí: 52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631451 CAS číslo: 203245-17-4 UN: 3271 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...