5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0512-1G
PC0512-5G
APOSPC0512-1GEA
1950
CZK
APOSPC0512-1G
APOSPC0512-5G
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 97%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Trifluoromethylating agent. Technical bulletin available.
Vzorec:
C₁₄H₈F₆O₃S₂ Bod tání: 150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236132 CAS číslo: 129946-88-9 |