Tisk…
2,4,6-Trifluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0511-10G PC0511-5G PC0511-1G
APOSPC0511-10GEA 4770 CZK
APOSPC0511-10G APOSPC0511-5G APOSPC0511-1G
2,4,6-Trifluoroanisole 98%
2,4,6-Trifluoroanisole
Vzorec: C₇H₅F₃O
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631502
CAS číslo: 219998-30-8
UN: 3271
ADR: 3,III