Tisk…
2,3,6-Trifluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0510-1G PC0510-250MG
APOSPC0510-1GEA 705 CZK
APOSPC0510-1G APOSPC0510-250MG
2,3,6-Trifluoroanisole 98%
2,3,6-Trifluoroanisole
Vzorec: C₇H₅F₃O
Bod varu: 146 °C
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631501
CAS číslo: 4920-34-7
UN: 3271
ADR: 3,III