2,3,4-Trifluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0507-25G
PC0507-5G
PC0507-100G
APOSPC0507-25GEA
6950
CZK
APOSPC0507-25G
APOSPC0507-5G
APOSPC0507-100G
2,3,4-Trifluoroanisole 98%
2,3,4-Trifluoroanisole
Vzorec:
C₇H₅F₃O Bod varu: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042396 CAS číslo: 203245-16-3 |