Tisk…
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α,β,β-Tetrafluoro-p-xylene, 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
PC0502-25G PC0502-5G
APOSPC0502-25GEA 12960 CZK
APOSPC0502-25G APOSPC0502-5G
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene 99%
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene
Intermediate for the preparation of octafluoro{2,2}para-cyclophane.
Vzorec: C₈H₆F₄
MW: 178.13
Bod varu: 83…84 °C/30mmHg
Hustota: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320708
CAS číslo: 369-54-0