Tisk…
α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl bromide
PC0500-25G PC0500-5G
APOSPC0500-25GEA 12900 CZK
APOSPC0500-25G APOSPC0500-5G
α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotoluene
α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Bod varu: 107…110 °C/65mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631453
CAS číslo: 53001-71-1
UN: 3265
ADR: 8,II